Få mere at vide
TERUMO 3-delte sprøjter
Artikelnummer. 17142714
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Tilslutningstype:
Centreret Luer-slip
Excentrisk Luer-spids
Koncentrisk luer-glidning
Koncentrisk luerlås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilslutningstype Pakningsstørrelse
17142714 1 mL Koncentrisk luer-glidning -
17152714 3 mL Koncentrisk luerlås -
17162714 3 mL Centreret Luer-slip Pakke med 100
17102724 5 mL Koncentrisk luer-glidning -
17705049 10 mL Excentrisk Luer-spids -
16207060 30 mL Koncentrisk luer-glidning -
16217060 30 mL Koncentrisk luerlås -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17142714 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8MDSS01SE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Silikonisering for optimal stemplets mobilitet
  • Hver eneste detalje er resultatet af Terumos mangeårige erfaring inden for dette felt, som bliver værdsat af brugere over hele verden
  • Silikonisering for optimal stemplets mobilitet
  • Den integrerede pakning sikrer en fil-rm og en tydelig endestop
  • En klar graderet skala muliggør præcis dosering
  • Gennemsigtig tønde til visualisering
  • Fingergreb for at understøtte nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen (løb), Polypropylen (sugemaskine)
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.01 mL
Volumen (metrisk) 1 mL
Tilslutningstype Koncentrisk luer-glidning
Uddannet Ja