Få mere at vide
TERUMO 3-delt sprøjte
Artikelnummer. 31924915
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31924915 1 mL
1 options
Artikelnummer. 31924915 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8MDSS01LE
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Nåleløs sprøjte med silikonisering for optimal stemplets mobilitet.
  • Den integrerede pakning sikrer en fast og tydelig endestop
  • En klar graderet skala muliggør præcis dosering
  • Gennemsigtig tønde til visualisering
  • Fingergreb for at understøtte nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Klasse IIa medicinsk udstyr
Materiale Polypropylen (løb), Polypropylen (sugemaskine)
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 1 mL
Tilslutningstype Centreret Luer-lås
Uddannet Ja