Få mere at vide
3-(p-tert-Butylphenyl)isobutylaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30345693
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30345693 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30345693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8093501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lilial
CAS 80-54-6
Molekylær formel C14 H20 O
Mængde 1 g
Synonym Hydrocinnamaldehyde, p-tert-butyl-α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal, (±)-2-Methyl-3-(4-tert-butylphenyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propanal, 2-Methyl-3-(4-tert-butylphenyl)propanal, 2-Methyl-3-(p-tert-butylphenyl)propanal, 2-[(4-tert-Butylphenyl)methyl]propanal, 3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropanal, 3-(p-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 3-(p-tert-Butylphenyl)isobutylaldehyde, 4-tert-Butyl-α-methylhydrocinnamic aldehyde, Lilestralis, Lilial, Lysmeral, Lysmeral Extra, NSC 22275, lilestral, p-tert-Butyl-α-methyldihydrocinnamaldehyde, p-tert-Butyl-α-methylhydrocinnamaldehyde, p-tert-Butyl-α-methylhydrocinnamic aldehyde, pt-bucinal, α-Methyl-p-tert-butylhydrocinnamaldehyde, β-Lilial
InChI formel InChI=1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SMIL CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C=O
IUPAC navn 3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal
Molekylvægt (g/mol) 204.31
Formel vægt 204.1514