Få mere at vide
3’-p-Hydroxy Paclitaxel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-p-Hydroxy Paclitaxel |
| CAS | 132160-32-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C47 H51 N O15 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α,4-dihydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α,4-dihydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 3'-Para-hydroxypaclitaxel, 3'-(4-Hydroxyphenyl)paclitaxel, 3'-p-Hydroxypaclitaxel, 3'-p-Hydroxy paclitaxel, (2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C47H51NO15/c1-24-31(61-43(57)36(53)35(27-17-19-30(51)20-18-27)48-41(55)28-13-9-7-10-14-28)22-47(58)40(62-42(56)29-15-11-8-12-16-29)38-45(6,32(52)21-33-46(38,23-59-33)63-26(3)50)39(54)37(60-25(2)49)34(24)44(47,4)5/h7-20,31-33,35-38,40,51-53,58H,21-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38+,40-,45+,46-,47+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccc(O)cc7)C(=C1C5(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 869.91 |
| Formel vægt | 869.3259 |
| Vis mere |