Få mere at vide
3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidin, TRC
Artikelnummer. 30137059
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137059 500 mg
30132674 100 mg
17910075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC381075500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956-92-3
Molekylær formel C14 H10 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 259.69
Synonym 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
IUPAC navn 3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
SMIL OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Formel vægt 259.04