Få mere at vide
3-(p-Anisyl)-6-hydrazinopyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(p-Anisyl)-6-hydrazinopyridazine |
| CAS | 18772-76-4 |
| Molekylær formel | C11 H12 N4 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O/c1-16-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(13-12)15-14-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| SMIL | COc1ccc(cc1)c2ccc(NN)nn2 |
| IUPAC navn | [6-(4-methoxyphenyl)pyridazin-3-yl]hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vægt | 216.1011 |