missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid |
| CAS | 42075-29-6 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-beta-methyl-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(6-10(13)14)11(15)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?