missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30315458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315458 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6112901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid
CAS 42075-29-6
Molekylær formel C11H13NO3
Mængde 1 g
Synonym 4-Amino-beta-methyl-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(6-10(13)14)11(15)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CC(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Formel vægt 207.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.