Få mere at vide
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30425853
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425853 5 g
30423489 1 g
30417470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8704805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22929-52-8
Molekylær formel C4 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC navn Oxolan-3-one
SMIL O=C1CCOC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Oxotetrahydrofuran
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formel vægt 86.0368
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.