Få mere at vide
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxotetrahydrofuran |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2 |
| Formel vægt | 86.0368 |