Få mere at vide
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30417470
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417470 500 mg
30423489 1 g
30425853 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870480500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22929-52-8
Molekylær formel C4 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC navn Oxolan-3-one
SMIL O=C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxotetrahydrofuran
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formel vægt 86.0368