missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxohexanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 17974855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974855 25 mg
17972375 250 mg
17940355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85682525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 689-31-6
Molekylær formel C6 H8 O5
Molekylvægt (g/mol) 160.125
Synonym 3-Ketoadipic Acid, 3-Oxoadipic Acid, NSC 18511, β-Ketoadipic Acid, β-Oxoadipic Acid;
IUPAC navn 3-oxohexanedioic acid
SMIL OC(=O)CCC(=O)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Oxohexanedioic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O5/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formel vægt 160.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.