Få mere at vide
3-Oxohexanedioic Acid Diethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30411584
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411584 1 g
30418756 500 mg
30417552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8568301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-59-9
Molekylær formel C10H16O5
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Synonym 3-Oxo-hexanedioic Acid 1,6-Diethyl ester, 3-Oxoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester, Diethyl 3-oxohexanedioate, Diethyl 4-oxohexanedioate, Diethyl β-oxoadipate, NSC 72263
IUPAC navn diethyl 3-oxohexanedioate
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(S)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxohexanedioic Acid Diethyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
Formel vægt 216.0998
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.