Få mere at vide
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione), Mikromol™
Beskrivelse
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| CAS | 1023500-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C24 H27 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Oxodonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxyinden-1,3-didon. |
| Vis mere |