Få mere at vide
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione), Mikromol™
Artikelnummer. 30050027
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050027 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050027 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
CAS 1023500-88-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H27 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Oxodonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C24H27NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20H,8-12,15H2,1-2H3
SMIL COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxyinden-1,3-didon.
Molekylvægt (g/mol) 393.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 393,194 g/mol