Få mere at vide
3-oxocyclopentancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486878
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486878 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15486878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60414.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-78-2 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
CAS 98-78-2
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Molekylær formel C6H8O3
MDL nummer MFCD01320173
Mængde 1 g
Synonym 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
InChI nøgle RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)C1
IUPAC navn 3-oxocyclopentan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.13
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
Formel vægt 128.13
Procent renhed 97%