Få mere at vide
3-Oxocyclobutancarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15482119
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482119 25 g 25g
15472119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64774.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114,10 g/mol
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk, organisk syntese og organisk lysemitterende diode (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk, organisk syntese og organisk lysemitterende diode (OLED).
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23761-23-1
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00100900
InChI nøgle IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
IUPAC navn 3-oxocyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 69 °C til 70 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 2078401
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof