Få mere at vide
3-Oxocyclobutancarboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk, organisk syntese og organisk lysemitterende diode (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk, organisk syntese og organisk lysemitterende diode (OLED).
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 69 °C til 70 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2078401 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 114.1 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |