Få mere at vide
3-Oxobutanamid (Acetylacetamid), Mikromol™
Artikelnummer. 17957774
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17957774 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17957774 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1093.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Oxobutanamid (Acetylacetamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetamide
CAS 5977-14-0
Analyt- eller komponentnavne Acetoacetamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C4 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
SMIL CC(=O)CC(=O)N
IUPAC navn 3-oxobutanamid
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 101,0477 g/mol