Få mere at vide
3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 18003430
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18003430 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003430 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0897.04
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
CAS 977-32-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Testosterone Propionate Imp. D (EP), 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate, Testosterone Propionate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 342.47
Mængde 50 mg
Formel vægt 342.2195 g/mol