missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Oxo Ropinirole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo Ropinirole hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H |
| Formel vægt | 310.1448 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?