Få mere at vide
3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18033400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18033400 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0415.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxamide
CAS 158522-79-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H32 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, 3-oxo-N-phenyl-, (5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-Tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-N-phenyl-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O2/c1-24-14-12-19-17(8-11-21-25(19,2)15-13-22(28)27-21)18(24)9-10-20(24)23(29)26-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,13,15,17-21H,8-12,14H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,21+,24-,25+/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5ccccc5
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-N-phenyl-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 392.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 392.2464 g/mol