Få mere at vide
3-Oxo-N-(4-trifluormethylphenyl)butyramid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butyramide |
| CAS | 351-87-1 |
| Molekylær formel | C11H10F3NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Butanamide','3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI','ACI), 3-Oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide (ACI), p-Acetoacetotoluidide','α,α,α-trifluoro- (8CI), 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3NO2/c1-7(16)6-10(17)15-9-4-2-8(3-5-9)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.2 |
| Formel vægt | 245.0664 |