Få mere at vide
3-Oxo-N-(4-trifluormethylphenyl)butyramid, TRC
Artikelnummer. 30415683
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415683 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30415683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO992215100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butyramide
CAS 351-87-1
Molekylær formel C11H10F3NO2
Mængde 100 mg
Synonym Butanamide','3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI','ACI), 3-Oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide (ACI), p-Acetoacetotoluidide','α,α,α-trifluoro- (8CI), 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butanamide
InChI formel InChI=1S/C11H10F3NO2/c1-7(16)6-10(17)15-9-4-2-8(3-5-9)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
SMIL CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamid
Molekylvægt (g/mol) 245.2
Formel vægt 245.0664