Få mere at vide
3-Oxo-(-)-lentiginosine, TRC
Artikelnummer. 30411670
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30411670 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30411670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87000510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160169-49-3
Molekylær formel C8 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 171.19
IUPAC navn (1R,2S,8aR)-1,2-dihydroxy-2,5,6,7,8,8a-hexahydro-1H-indolizin-3-one
SMIL O[C@H]1[C@H](O)C(=O)N2CCCC[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-(-)-lentiginosine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c10-6-5-3-1-2-4-9(5)8(12)7(6)11/h5-7,10-11H,1-4H2/t5-,6-,7+/m1/s1
Formel vægt 171.0895