missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Oxo-6alpha,7alpha,15alpha,16alpha-tetrahydro-3'H,3'H-dicyclopropa[6,7:15,16]pregn-4-ene-21,17-carbolactone (17-Epidrospirenone), Mikromol™
Beskrivelse
3-Oxo-6alpha,7alpha,15alpha,16alpha-tetrahydro-3'H,3'H-dicyclopropa[6,7:15,16]pregn-4-ene-21,17-carbolactone (17-Epidrospirenone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Epidrospirenone |
| CAS | 90457-65-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17-Epidrospirenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H30 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 17-Hydroxy-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethylene-3-oxo-17beta-pregn-4-ene-21-carboxylic acid, gamma-lactone, 17R-Drospirenone, 17-Epidrospirenone, Drospirenone Related Compound A (USP), Drospirenone RC A, Drospirenone Imp. E (EP), 3-Oxo-6alpha,7alpha,15alpha,16alpha-tetrahydro-3'H,3'H-dicyclopropa[6,7:15,16]pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Drospirenone Related Compound A, Drospirenone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@]57CCC(=O)O7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.49 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?