missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Oxo-5beta-cholanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-5beta-cholanoic Acid |
| CAS | 1553-56-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H38 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Oxo-5β-cholan-24-oic Acid, 3-Oxo- 5β-cholanic Acid, 3-Ketolithocholic Acid, 3-Oxo-5β-cholan-24-oic Acid, 3-Oxo-5β-cholanic acid, 3-Oxo-5β-cholanoic Acid, 3-Oxocholanic Acid, 3-Oxolithocholic Acid, 3-keto-5β-Cholan-24-oic Acid, 3-keto-5β-Cholanic Acid, 5β-Cholanic Acid-3-one, Dehydrolithocholic Acid, Dehydro-lithocholic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-16,18-21H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.56 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?