missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30420625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420625 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8471701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid
CAS 1180488-92-9
Molekylær formel C19H25NO3
Mængde 1 mg
Synonym (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H25NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h6,8,10-14H,3-5,7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,18-,19+/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1NC(C=C2)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)C(O)=O)C
IUPAC navn (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 315.41
Formel vægt 315.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.