Få mere at vide
3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 1180488-92-9 |
| Molekylær formel | C19H25NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h6,8,10-14H,3-5,7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,18-,19+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1NC(C=C2)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)C(O)=O)C |
| IUPAC navn | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.41 |
| Formel vægt | 315.18 |