Få mere at vide
3-Oxo-4-aza-5alpha-androstan-17beta-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
3-Oxo-4-aza-5alpha-androstan-17beta-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic Acid |
| CAS | 103335-55-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H29 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic Acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxylic acid, 3-oxo-, (5alpha,17beta)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-Hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, (5alpha,17beta)-3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17-carboxylic acid, (5alpha,17beta)-3-Oxo-4-azaandrostane-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aalpha,4bbeta,6aalpha,7alpha,9abeta,9balpha,11abeta)]-, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstan-17beta-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-5alpha-androstane-17beta-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-androstane-17beta-carboxylic acid, Dutasteride related |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h11-15H,3-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)O)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC navn | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tetradecahydroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxylsyre |
| Vis mere |