missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxo-4-aza-5Alpha-Alphandrost-1-en-17Beta-carboxylsyre Methylester, TRC

Artikelnummer. 30136495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136495 100 mg
30003925 25 mg
17920355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO847260100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 103335-41-7
Molekylær formel C20 H29 N O3
Molekylvægt (g/mol) 331.45
Synonym Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate, Finasteride Imp. B (EP), Delta-1-Aza Ester of Finasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, (5α,17β)-, 17β-(Methoxycarbonyl)-4-aza-5α-androst-1-en-3-one, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 1,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylate
IUPAC navn methyl (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxylat
SMIL COC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H29NO3/c1-19-10-8-14-12(13(19)5-6-15(19)18(23)24-3)4-7-16-20(14,2)11-9-17(22)21-16/h9,11-16H,4-8,10H2,1-3H3,(H,21,22)/t12-,13-,14-,15+,16+,19-,20+/m0/s1
Formel vægt 331.2147
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.