missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Oxo-4,6-choladien-24-oic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-4,6-choladien-24-oic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5-6,14-15,18-21H,4,7-13H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 370.2508 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?