Få mere at vide
3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30050393
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050393 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050393 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile
CAS 15029-30-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperidinepropanenitrile, β-oxo-, 1-Piperidinepropionitrile, β-oxo- (5CI), Piperidine, 1-(cyanoacetyl)- (6CI,8CI,9CI), β-Oxo-1-piperidinepropanenitrile, 1-(Cyanoacetyl)piperidine, 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile, Cyanoacetic acid piperidide, Cyanoacetopiperidide, NSC 102772, Piperidinocarbonylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-4,6-7H2
SMIL O=C(CC#N)N1CCCCC1
IUPAC navn 3-oxo-3-(1-piperidyl)propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 152.194
Mængde 25 mg
Formel vægt 152.095 g/mol