Få mere at vide
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30382058
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382058 500 mg
30379999 50 mg
30373697 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE588758500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134997-87-8
Molekylær formel C9H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 193.16
Synonym 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
IUPAC navn 3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-6-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 193.0375