Få mere at vide
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11300647 250 mg 250mg
10685253 1 g 1g
10792197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300647 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46803CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 31794-45-3
Molekylær formel C8H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 247.649
MDL nummer MFCD05664887
InChI nøgle CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
PubChem CID 5200229
IUPAC navn 3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-6-sulfonylchlorid
SMIL C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.66
Procent renhed 97%