Få mere at vide
3-Oxo-12alpha-hydroxy-5beta-cholanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-12alpha-hydroxy-5beta-cholanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-15,17-21,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 390.277 |
| Procent renhed | >95% |