Få mere at vide
3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081324 5 g Glasflaske 5g
10071324 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426340050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-78-2
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD01320173
InChI nøgle RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
IUPAC navn 3-oxocyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 63.5°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 128.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.