missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxo-1,2-benzoisothiazoline-2-acetic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide, TRC

Artikelnummer. 30428082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428082 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8697751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
CAS 6639-62-9
Molekylær formel C10 H9 N O5 S
Mængde 1 g
Synonym Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-9(12)6-11-10(13)7-4-2-3-5-8(7)17(11,14)15/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC navn methyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 255.25
Formel vægt 255.0201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.