Få mere at vide
3-Oxo-1,2-benzoisothiazoline-2-acetic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 6639-62-9 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O5 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-9(12)6-11-10(13)7-4-2-3-5-8(7)17(11,14)15/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | methyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.25 |
| Formel vægt | 255.0201 |