Få mere at vide
3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 702669-54-3 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3/c12-8-4-10-6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11-8/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2NCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.171 |
| Formel vægt | 192.053 |