missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxime Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, TRC

Artikelnummer. 30411858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411858 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8468555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Oxime Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
CAS 846-56-0
Molekylær formel C18H21NO2
Mængde 5 mg
Synonym (8S,13S,14S,E)-3-(Hydroxyimino)-13-methyl-2,3,7,8,13,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(6H)-one
InChI formel InChI=1S/C18H21NO2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19-21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16,21H,2-7H2,1H3/b19-12+/t15-,16+,18+/m1/s1
SMIL C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])C(C=C1)=C4C(CC3)=C/C(CC4)=N/O
IUPAC navn (8S,13S,14S,E)-3-(hydroxyimino)-13-methyl-1,2,3,6,7,8,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 283.36
Formel vægt 283.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.