Få mere at vide
3-oxetanyl p-toluensulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434028 5 g 5g
15424028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57569.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 26272-83-3 | Molecular Formula: C10H12O4S | Molecular Weight: 228.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26272-83-3
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.262
MDL nummer MFCD08544401
InChI nøgle UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 13153907
IUPAC navn oxetan-3-yl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Tæthed 1.34
Kogepunkt 372 °C
Flammepunkt 179 °C (354 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 228.27
Procent renhed 96%