Få mere at vide
3-Oxetanone, 95%
Artikelnummer. 15229646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229646 1 g 1g
15239646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229646 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6704-31-0
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
InChI nøgle ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC navn oxetan-3-one
SMIL C1C(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxetanone
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 26°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 72.06
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxetanone, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.