Få mere at vide
3-Oxetanon, 95%
Artikelnummer. 15494258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494258 5 g 5g
15484258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57870.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72,063 g/mol
3-Oxetanon anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre oxetanforbindelser, som er af farmakologisk interesse. Det betragtes også som et objekt for teoretiske studier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Oxetanon anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre oxetanforbindelser, som er af farmakologisk interesse. Det betragtes også som et objekt for teoretiske studier.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varmefølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6704-31-0
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.063
MDL nummer MFCD09263255
InChI nøgle ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC navn oxetan-3-on
SMIL C1C(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxetanone
Tæthed 1.124
Kogepunkt 140 °C
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Blandet med tetrahydrofuran.
Formel vægt 72.06
Procent renhed 95%