Få mere at vide
3-Oxetanon, 95%
Beskrivelse
3-Oxetanon anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre oxetanforbindelser, som er af farmakologisk interesse. Det betragtes også som et objekt for teoretiske studier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Oxetanon anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre oxetanforbindelser, som er af farmakologisk interesse. Det betragtes også som et objekt for teoretiske studier.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varmefølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxetanone |
| Tæthed | 1.124 |
| Kogepunkt | 140°C |
| Flammepunkt | 26°C (79°F) |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 72.06 |
| Procent renhed | 95% |