Få mere at vide
3-Oxetanol, 95%
Artikelnummer. 15494318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494318 5 g 5g
15484318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57928.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7748-36-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD09056790
InChI nøgle QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
IUPAC navn oxetan-3-ol
SMIL OC1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxetanol
Tæthed 1.167
Kogepunkt 153 °C
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
Formel vægt 74.08
Procent renhed 95%