missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Oxan-4-yl)pentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tepraloxydim-glutaric acid |
| CAS | 1798310-47-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H16 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pentanedioic acid','3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, Tepraloxydim Metabolite GP, Tepraloxydim-glutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 3-(oxan-4-yl)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.231 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?