missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Oxan-4-yl)pentanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30424200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424200 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO845280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tepraloxydim-glutaric acid
CAS 1798310-47-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H16 O5
Mængde 100 mg
Synonym Pentanedioic acid','3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, Tepraloxydim Metabolite GP, Tepraloxydim-glutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1
IUPAC navn 3-(oxan-4-yl)pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.231
Formel vægt 216.0998
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.