Få mere at vide
3-Octyn-1-ol, 96%
Artikelnummer. 11377435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377435 5 g 5g
11387435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05414.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14916-80-4 | C8H14O | 126.199 g/mol
3-Octyn-1-ol, bruges til en undersøgelse af reduktionen af acetyleniske forbindelser, herunder denne alkohol, til (E)-alkener med alkalimetaller i flydende ammoniak. Nogle andre applikationer omfatter som korrosionsinhibitorformulering, metalkompleksopløsning, opløsningsmiddelstabilisator, biologisk nedbrydeligt kemisk mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, syntese af kemiske forbindelser og reagenser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Octyn-1-ol, bruges til en undersøgelse af reduktionen af acetyleniske forbindelser, herunder denne alkohol, til (E)-alkener med alkalimetaller i flydende ammoniak. Nogle andre applikationer omfatter som korrosionsinhibitorformulering, metalkompleksopløsning, opløsningsmiddelstabilisator, biologisk nedbrydeligt kemisk mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, syntese af kemiske forbindelser og reagenser
. Opløselighed
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14916-80-4
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00039552
InChI nøgle LRZGRGVRZSDRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octyn-1-ol, 3-octyne-1-ol, pubchem13072, acmc-1c9k2, 3-octyn-1-ol 5g
PubChem CID 84694
IUPAC navn okt-3-yn-1-ol
SMIL CCCCC#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Octyn-1-ol
Tæthed 0.883
Kogepunkt 86°C to 88°C (9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 5 g
Beilstein 1739950
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Octyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Octyn-1-ol