Få mere at vide
3-Okt-2-en, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Octen-2-one |
| CAS | 1669-44-9 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C=CCCCC)C |
| IUPAC navn | Okt-3-EN-2-1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |