Få mere at vide
3-oktanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460043
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460043 25 g 25g
11470043 100 g 100g
11480043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12113.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-68-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
3-Octanon blev brugt til at studere virkningen af TiO2-fotokatalysator på hastigheden og forholdet mellem produkter, der dannes ved fotokatalytisk oxidation af 3-octanon. Det bruges som en smags- og duftingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Octanon blev brugt til at studere virkningen af TiO2 fotokatalysator på hastigheden og forholdet mellem produkter genereret ved fotokatalytisk oxidation af 3-octanon. Det bruges som en smags- og duftingrediens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-68-3
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00009515
InChI nøgle RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
PubChem CID 246728
ChEBI CHEBI:80946
IUPAC navn oktan-3-one
SMIL CCCCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Octanone
Smeltepunkt -23°C
Kogepunkt 167°C to 168°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Octanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl amyl ketone